Imprimer
Hydroxylammonium sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0196-25G H0196-500G
TCIAH0196-25GEA 18.7 EUR
TCIAH0196-25G TCIAH0196-500G
Hydroxylammonium sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hydroxylammonium sulfate
Formule: H₈N₂O₆S
Point de fusion: 170 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044869
Numéro CAS: 10039-54-0
EINECS: 233-118-8
ONU: 2865
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a5d5c4b8cd7b8fcd25b0c7898106c37d982a54b&vid=2a5d5c4b8cd7b8fcd25b0c7898106c37d982a54b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Redox method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency