Pyridazine-3,6-diol ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
M0015-25G
M0015-500G
TCIAM0015-25GEA
23.1
EUR
TCIAM0015-25G
TCIAM0015-500G
Pyridazine-3,6-diol ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyridazine-3,6-diol
Formule:
C₄H₄N₂O₂ Point de fusion: 292 °C Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006665 Numéro CAS: 123-33-1 EINECS: 204-619-9 Merck Index: 14,05705 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |