Imprimer
Purine-6(1H)-one ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: TCI
H0311-25G H0311-5G
TCIAH0311-25GEA 53.9 EUR
TCIAH0311-25G TCIAH0311-5G
Purine-6(1H)-one ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Purine-6(1H)-one
Formule: C₅H₄N₄O
Point de fusion: > 310 °C
Numéro MDL: MFCD00005725
Numéro CAS: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 14,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d92dda7b8c99cc85fb5c9d43b8c9d45bbc57493&vid=5d92dda7b8c99cc85fb5c9d43b8c9d45bbc57493&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) 98.0 to 104.0 %
Lambda max. 247.0 to 251.0 nm (pH 7.0 buffer sol.)
abs-ratio (a/b) 1.29 to 1.35 (E250/E260)