Imprimer
(±)-But-3-yne-2-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
B1001-25ML B1001-5ML
TCIAB1001-25MLEA 137 EUR
TCIAB1001-25ML TCIAB1001-5ML
(±)-But-3-yne-2-ol ≥97.0% (par GC)
(±)-But-3-yne-2-ol
Formule: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: -12
Point d'éclair: 34°C
Numéro MDL: MFCD00004541
Numéro CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
ONU: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&vid=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %