Imprimer
Anhydride glutarique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
G0071-25G G0071-500G G0071-100G
TCIAG0071-25GEA 18.7 EUR
TCIAG0071-25G TCIAG0071-500G TCIAG0071-100G
Anhydride glutarique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride glutarique
Formule: C₅H₆O₃
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006679
Numéro CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=494f9c24f4eb1cbf95adb8dad25d610f48b8072a&vid=494f9c24f4eb1cbf95adb8dad25d610f48b8072a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C