Imprimer
Phényltriéthoxysilane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0735-25ML P0735-500ML P0735-100ML
TCIAP0735-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0735-25ML TCIAP0735-500ML TCIAP0735-100ML
Phényltriéthoxysilane ≥99.0% (par GC)
Phényltriéthoxysilane
Formule: C₁₂H₂₀O₃Si
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 41 °C
Densité: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111°C
Numéro MDL: MFCD00009065
Numéro CAS: 780-69-8
EINECS: 212-305-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2260d5b31b13e0f6ccd91c67ab5d50137c085af0&vid=2260d5b31b13e0f6ccd91c67ab5d50137c085af0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %