Borate de triisopropyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B0521-25ML
B0521-500ML
B0521-100ML
TCIAB0521-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB0521-25ML
TCIAB0521-500ML
TCIAB0521-100ML
Borate de triisopropyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Borate de triisopropyle
Formule:
C₉H₂₁BO₃ Point d'ébullition: 140°C Point de fusion: –59 °C Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 28°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008872 Numéro CAS: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 ONU: 2616 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Boric acid | max. 0.3 % |