Imprimer
1,2-Diméthoxyéthane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
D0634-25ML D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0634-25ML TCIAD0634-500ML
1,2-Diméthoxyéthane ≥99.0% (par GC)
1,2-Diméthoxyéthane
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: -69
Point d'éclair: –2°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008502
Numéro CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
ONU: 2252
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&vid=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %