Imprimer
(±)-1-Éthoxy-2-propanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0446-25ML E0446-500ML
TCIAE0446-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0446-25ML TCIAE0446-500ML
(±)-1-Éthoxy-2-propanol ≥95.0% (par GC)
(±)-1-Éthoxy-2-propanol
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 132 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,9028 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00067050
Numéro CAS: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&vid=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %