Imprimer
Phénoxy-2 éthanol ≥98.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
P0115-25G P0115-500G
TCIAP0115-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0115-25G TCIAP0115-500G
Phénoxy-2 éthanol ≥98.5% (par GC)
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Point de fusion: 13
Point d'éclair: 127°C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&vid=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %