Imprimer
Oxyde de dibenzyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl ether
B0418-25ML B0418-500ML
TCIAB0418-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0418-25ML TCIAB0418-500ML
Oxyde de dibenzyle ≥95.0% (par GC)
Oxyde de dibenzyle
Formule: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
MW: 198.26 g/mol
Point d'ébullition: 298
Point d'éclair: 135°C
Numéro MDL: MFCD00004780
Numéro CAS: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,01132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&vid=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %