Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
B0991-25ML B0991-500ML
TCIAB0991-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0991-25ML TCIAB0991-500ML
Tert-Butyle methyle oxyde 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Point de fusion: -108.6
Point d'éclair: –28°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&vid=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %