Imprimer
Oxyde d'allyle et de phényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Allyloxy)benzene
A0234-25G A0234-500G A0234-100G
TCIAA0234-25GEA 34.1 EUR
TCIAA0234-25G TCIAA0234-500G TCIAA0234-100G
Oxyde d'allyle et de phényle ≥95.0% (par GC)
Oxyde d'allyle et de phényle
Formule: H₂CCHCH₂OC₆H₅
MW: 134.18 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00008644
Numéro CAS: 1746-13-0
EINECS: 217-125-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ca786cb7699a8dfad3732f6908b21bef3d943f&vid=85ca786cb7699a8dfad3732f6908b21bef3d943f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %