Imprimer
Diméthylsulfoxyde 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
D0798-25G D0798-500G
TCIAD0798-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0798-25G TCIAD0798-500G
Diméthylsulfoxyde 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: 18.5
Point d'éclair: 95°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0688decad5c8afa4e8a1177979cd07eb3c07316&vid=b69a1fae7562bd9674ce37578ffda941dd0f0b16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %