Imprimer
Alcool 2-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanol
N0179-25G N0179-250G
TCIAN0179-25GEA 34.1 EUR
TCIAN0179-25G TCIAN0179-250G
Alcool 2-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00007186
Numéro CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e0f8ce89c8e8a062dcd33cfd5b0d7d42a083cc5&vid=9e0f8ce89c8e8a062dcd33cfd5b0d7d42a083cc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity