Imprimer
4-Nitroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Nitro-1H-indole
N0628-1G N0628-5G
TCIAN0628-1GEA 34.1 EUR
TCIAN0628-1G TCIAN0628-5G
4-Nitroindole ≥98.0% (par GC)
4-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010056
Numéro CAS: 4769-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302cc716c26363b8b8538fb1f441c0bb036a3182&vid=302cc716c26363b8b8538fb1f441c0bb036a3182&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 208.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity