Imprimer
Diéthanolamine ≥99.0% (par GC) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
S0376-1G S0376-10G
TCIAS0376-1GEA 18.7 EUR
TCIAS0376-1G TCIAS0376-10G
Diéthanolamine ≥99.0% (par GC) matrice pour FABMS et SIMS liquide
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 268,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ATTEINDRE: 01-2119488930-28
Merck Index: 14,03107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ce3f8143e4cdb7982ec30d1fcad1f5ab170fe0c&vid=b3f470785a1beb1ddff0dc0ad9841c3521183beb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %