Imprimer
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0774-25G A0774-500G A0774-100G
TCIAA0774-25GEA 30.8 EUR
TCIAA0774-25G TCIAA0774-500G TCIAA0774-100G
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine ≥97.0% (par GC)
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine
Formule: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008173
Numéro CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&vid=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %