Imprimer
Chlorure de diéthylammonium ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethylammonium chloride
D0468-500G D0468-25G
TCIAD0468-500GEA 127 EUR
TCIAD0468-500G TCIAD0468-25G
Chlorure de diéthylammonium ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de diéthylammonium
Formule: C₄H₁₂ClN
MW: 109.6 g/mol
Point d'ébullition: 320
Numéro MDL: MFCD00012499
Numéro CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be70eb5c44e9e91c50b135a3bd500784917127fd&vid=be70eb5c44e9e91c50b135a3bd500784917127fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 227.0 to 234.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %