Imprimer
N-Éthyl-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
E0177-25ML E0177-500ML
TCIAE0177-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0177-25ML TCIAE0177-500ML
N-Éthyl-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Éthyl-o-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026695
Numéro CAS: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
ONU: 2754
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e53228c7d3b5c565cc6753f1efde2947e5215b3&vid=5e53228c7d3b5c565cc6753f1efde2947e5215b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %