Imprimer
o-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
P0168-500G P0168-25G P0168-100G
TCIAP0168-500GEA 157 EUR
TCIAP0168-500G TCIAP0168-25G TCIAP0168-100G
o-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
o-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 103
Point d'éclair: 110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007721
Numéro CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
ONU: 1673
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,07284
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec6a0126029e74a3a232b4fbde4bd14a20588f1&vid=eec6a0126029e74a3a232b4fbde4bd14a20588f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C