Acide sulfanilique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
S0120-25G
S0120-500G
TCIAS0120-25GEA
17.6
EUR
TCIAS0120-25G
TCIAS0120-500G
Acide sulfanilique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide sulfanilique
Formule:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa) Point de fusion: 288°C Densité: 1,485 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007886 Numéro CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 14,08926 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Na2CO3 | almost transparency |
Nitrous salt | max. 0.5 ppm |