Imprimer
2-Aminobenzènethiol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0267-25ML A0267-500ML A0267-100ML
TCIAA0267-25MLEA 20.9 EUR
TCIAA0267-25ML TCIAA0267-500ML TCIAA0267-100ML
2-Aminobenzènethiol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 234°C
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007702
Numéro CAS: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=277a6cc6050051bbd6a56bf6942baf2fdeb0dc42&vid=277a6cc6050051bbd6a56bf6942baf2fdeb0dc42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %