Imprimer
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0321-25G A0321-500G
TCIAA0321-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0321-25G TCIAA0321-500G
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&vid=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency