Imprimer
2-Amino-5-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0113-25G N0113-500G
TCIAN0113-25GEA 26.4 EUR
TCIAN0113-25G TCIAN0113-500G
2-Amino-5-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 207…208 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007692
Numéro CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d95609634f08e1e161cca8031ee3974ab2e709b&vid=1d95609634f08e1e161cca8031ee3974ab2e709b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity