Imprimer
2-Amino-4-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
A1888-1G A1888-5G
TCIAA1888-1GEA 17.6 EUR
TCIAA1888-1G TCIAA1888-5G
2-Amino-4-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Point de fusion: 140
Numéro MDL: MFCD00006315
Numéro CAS: 6635-86-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=963294086640316bd8a62b0869f5ca183bedcee8&vid=963294086640316bd8a62b0869f5ca183bedcee8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C