Imprimer
6-Nitro-2,3-xylidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
N0500-25G N0500-500G
TCIAN0500-25GEA 35.2 EUR
TCIAN0500-25G TCIAN0500-500G
6-Nitro-2,3-xylidine ≥98.0% (par GC)
6-Nitro-2,3-xylidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 120 °C
Numéro MDL: MFCD00010148
Numéro CAS: 59146-96-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f92da5462a87caf2096968c0192da1776fe9b8&vid=d2f92da5462a87caf2096968c0192da1776fe9b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C