Imprimer
3-Nitro-o-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
N0455-25G N0455-250G
TCIAN0455-25GEA 79.2 EUR
TCIAN0455-25G TCIAN0455-250G
3-Nitro-o-toluidine ≥98.0% (par GC)
3-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 305°C
Densité: 0.33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007731
Numéro CAS: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
ONU: 2660
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0283c15e3712ca69ea009a3cb6260593e09a40&vid=1f0283c15e3712ca69ea009a3cb6260593e09a40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity