Imprimer
2-Éthylhexylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine
E0126-25ML E0126-500ML E0126-100ML
TCIAE0126-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0126-25ML TCIAE0126-500ML TCIAE0126-100ML
2-Éthylhexylamine ≥98.0% (par GC)
2-Éthylhexylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,7882 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008148
Numéro CAS: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
ONU: 2276
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&vid=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %