Imprimer
Isothiocyanate de phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0191-25G I0191-500G I0191-100G
TCIAI0191-25GEA 24.2 EUR
TCIAI0191-25G TCIAI0191-500G TCIAI0191-100G
Isothiocyanate de phényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de phényle
Formule: C₇H₅NS
Point d'ébullition: 71°C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004798
Numéro CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d9dfdf55d3b2bb4203c62229d1fbfebb054a7d0&vid=7d9dfdf55d3b2bb4203c62229d1fbfebb054a7d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %