Imprimer
Iodure de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0057-25G T0057-500G T0057-100G
TCIAT0057-25GEA 34.1 EUR
TCIAT0057-25G TCIAT0057-500G TCIAT0057-100G
Iodure de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆IN
Point de fusion: 143…146 °C
Densité: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011636
Numéro CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff33db41995de2c3207c21775c1ca7e01d30b0&vid=5fff33db41995de2c3207c21775c1ca7e01d30b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency