Imprimer
Hydrazine dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
H0170-25G H0170-500G
TCIAH0170-25GEA 18.7 EUR
TCIAH0170-25G TCIAH0170-500G
Hydrazine dichlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrazine dichlorhydrate
Formule: H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 189 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064543
Numéro CAS: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
ONU: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baf560896824970acc24fcaa21202dfa78f940b&vid=8baf560896824970acc24fcaa21202dfa78f940b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency