Imprimer
Hydrazine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazinium monochloride, Hydrazinium chloride, Hydrazine monohydrochloride, Hydrazine hydrochloride
H0174-25G H0174-500G
TCIAH0174-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0174-25G TCIAH0174-500G
Hydrazine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrazine chlorhydrate
Formule: H₅ClN₂
Point de fusion: 89…93 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044368
Numéro CAS: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
ONU: 3290
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82b375cf97d909c2b11af609d7f797b84ffb3b0b&vid=82b375cf97d909c2b11af609d7f797b84ffb3b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency