Imprimer
Guanidinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
G0162-25G G0162-500G
TCIAG0162-25GEA 18.7 EUR
TCIAG0162-25G TCIAG0162-500G
Guanidinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95.53 g/mol
Point de fusion: 185
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,04562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acee467d0f4bdd5d1edd321ba1d87aba8d462903&vid=acee467d0f4bdd5d1edd321ba1d87aba8d462903&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency