Imprimer
2-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 2-Mercaptobenzotrifluoride
T2519-1G T2519-5G
TCIAT2519-1GEA 42.9 EUR
TCIAT2519-1G TCIAT2519-5G
2-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178.18 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00068896
Numéro CAS: 13333-97-6
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb9132909f6fc0ca0b3121f9e59d59d5e8f110e1&vid=bb9132909f6fc0ca0b3121f9e59d59d5e8f110e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %