3,4-Difluorothiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3,4-Difluorobenzene-1-thiol, 3,4-Difluorobenzenethiol, 1,2-Difluoro-4-mercaptobenzene, 3,4-Difluorothiophenol
D4121-25G
D4121-5G
TCIAD4121-25GEA
506
EUR
TCIAD4121-25G
TCIAD4121-5G
3,4-Difluorothiophénol ≥97.0% (par GC)
3,4-Difluorothiophénol
Formule:
C₆H₄F₂S Point d'ébullition: 70°C |
Numéro MDL:
MFCD03094279 Numéro CAS: 60811-24-7 ONU: 3336 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |