Imprimer
2-Fluorothioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
F0565-25G F0565-5G
TCIAF0565-25GEA 272 EUR
TCIAF0565-25G TCIAF0565-5G
2-Fluorothioanisole ≥98.0% (par GC)
2-Fluorothioanisole
Formule: C₇H₇FS
MW: 142.2 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD03093762
Numéro CAS: 655-20-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f586297805c0c6f93d157b44a52f02fc496bd68&vid=0f586297805c0c6f93d157b44a52f02fc496bd68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %