Imprimer
Acide (α,α,α-trifluoro-2-tolyl)acetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
T1661-1G T1661-25G T1661-5G
TCIAT1661-1GEA 17.6 EUR
TCIAT1661-1G TCIAT1661-25G TCIAT1661-5G
Acide (α,α,α-trifluoro-2-tolyl)acetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (α,α,α-trifluoro-2-tolyl)acetique
Formule: F₃CC₆H₄CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Point d'ébullition: 272
Numéro MDL: MFCD00004327
Numéro CAS: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9457d6b57b71ca7dbf9ae0904dc861c114b5c6ab&vid=9457d6b57b71ca7dbf9ae0904dc861c114b5c6ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity