α,α,α-Trifluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
T0848-25G
T0848-5G
TCIAT0848-25GEA
119
EUR
TCIAT0848-25G
TCIAT0848-5G
α,α,α-Trifluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoroacétophénone
Formule:
C₈H₅F₃O Point d'ébullition: 166°C Point de fusion: –40 °C Densité: 1,2799 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 41°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000420 Numéro CAS: 434-45-7 EINECS: 207-103-1 ONU: 1224 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |