Imprimer
Acide maléique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M0006-25G M0006-500G
TCIAM0006-25GEA 18.7 EUR
TCIAM0006-25G TCIAM0006-500G
Acide maléique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide maléique
Formule: C₄H₄O₄
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131°C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063177
Numéro CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&vid=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water transparency