Imprimer
Acide phtalique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pathalic acid
P0287-25G P0287-500G
TCIAP0287-25GEA 18.7 EUR
TCIAP0287-25G TCIAP0287-500G
Acide phtalique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide phtalique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Point de fusion: 210°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002467
Numéro CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 14,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a30f28c7f61a21e76cbf115cadbdc7541533aa&vid=70a30f28c7f61a21e76cbf115cadbdc7541533aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency