Imprimer
Acide sébacique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
S0022-25G S0022-500G
TCIAS0022-25GEA 18.7 EUR
TCIAS0022-25G TCIAS0022-500G
Acide sébacique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide sébacique
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Point d'ébullition: 374
Point d'éclair: 221
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004440
Numéro CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
ATTEINDRE: 01-2119519212-52
Merck Index: 14,08415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e845d41668215b673f8feb5d7dcff16c5f8047&vid=45e845d41668215b673f8feb5d7dcff16c5f8047&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C