Imprimer
Acide 3-mercaptopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0061-25G M0061-500G M0061-100G
TCIAM0061-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0061-25G TCIAM0061-500G TCIAM0061-100G
Acide 3-mercaptopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-mercaptopropionique
Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,2199 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004897
Numéro CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79fa32142f954b7207a231f515b8143c13e97b3e&vid=79fa32142f954b7207a231f515b8143c13e97b3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %