Imprimer
D-Gluconate de potassium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
G0040-25G G0040-500G
TCIAG0040-25GEA 17.6 EUR
TCIAG0040-25G TCIAG0040-500G
D-Gluconate de potassium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
D-Gluconate de potassium
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064211
Numéro CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 14,04456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448db2ef15757cd486fd60566656427157b85429&vid=448db2ef15757cd486fd60566656427157b85429&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +10.5 to +15.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %