Imprimer
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0394-25G C0394-5G
TCIAC0394-25GEA 86.9 EUR
TCIAC0394-25G TCIAC0394-5G
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-2-Hydroxycinnamic acid
Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217 °C
Numéro MDL: MFCD00004379
Numéro CAS: 614-60-8
EINECS: 210-386-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8040c568a32de4da689ad88da669d961397045a3&vid=86b0604a76d1d2f16626e2fb4fe35aad6d0cb1b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency