Imprimer
Acide (2-hydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxyphenylacetic acid
H0340-25G H0340-5G
TCIAH0340-25GEA 51.7 EUR
TCIAH0340-25G TCIAH0340-5G
Acide (2-hydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄OH)CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 328
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004323
Numéro CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa3221b6c4e160d2fbb369eb6ece55ce807d6f58&vid=fa3221b6c4e160d2fbb369eb6ece55ce807d6f58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency