Imprimer
Acide 4-hydroxy-o-toluique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 4-Hydroxy-o-toluic acid
H1311-25G H1311-5G
TCIAH1311-25GEA 169 EUR
TCIAH1311-25G TCIAH1311-5G
Acide 4-hydroxy-o-toluique ≥98.0% (par GC)
Acide 4-hydroxy-o-toluique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02182261
Numéro CAS: 578-39-2
EINECS: 209-422-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C