Imprimer
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
D1765-25G D1765-5G
TCIAD1765-25GEA 255 EUR
TCIAD1765-25G TCIAD1765-5G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…202 °C
Numéro MDL: MFCD00004401
Numéro CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c39cd23bc059909474aac093fb93020b5e1fa35c&vid=c39cd23bc059909474aac093fb93020b5e1fa35c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %