Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
H0524-1G
H0524-5G
TCIAH0524-1GEA
59.4
EUR
TCIAH0524-1G
TCIAH0524-5G
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00004391 Numéro CAS: 537-73-5 EINECS: 208-676-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |