Imprimer
DL-Histidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, H-DL-His-OH
H0148-25G H0148-1G
TCIAH0148-25GEA 80.3 EUR
TCIAH0148-25G TCIAH0148-1G
DL-Histidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Histidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
Point de fusion: 273 °C
Numéro MDL: MFCD00005208
Numéro CAS: 4998-57-6
EINECS: 225-660-9
Merck Index: 14,04720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b93ca50c40018ac16f73f7c383da37e74c7cd34&vid=4b93ca50c40018ac16f73f7c383da37e74c7cd34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency